Learn More
Erlab™ Captair 822B Smart Filtering Storage Cabinet
Erlab™ Captair 822B Smart Filtering Storage Cabinets provide a steady flow of air through the cabinet, capturing hazardous vapors in the filters, and returns clean air back to the room.
Marca: Erlab™ B03IA02B/F
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
Descripción
- Filtro AS: para vapores orgánicos
- Filtro BE: para vapores ácidos
- Filtro F: para vapores de formaldehído
- Filtro K: para vapores de amoniaco
- HP - HEPA H14: filtración de partículas de más de 0,1 μm de tamaño con una eficiencia del 99,995 %
- De 80 a 220 V, 50/60 Hz, 35 W
- Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión con revestimiento de polímero antiácido
- Puertas: acrílico transparente resistente a productos químicos para una visualización sencilla
- Módulo de filtración: Polipropileno
- 2 compartimentos de almacenamiento con puertas correderas o 1 compartimento de almacenamiento con cajón de gran volumen
- Comunicación sencilla mediante sistema de pulsación LED: configuración del ventilador, temporizador de uso, fallo del ventilador, velocidad de entrada, detección automática de saturación del filtro
- Aplicación de control remoto para controlar el armario de almacenamiento de productos químicos, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad de inmediato a sus dispositivos (móvil, tablet y PC)
- Conexión de cable RJ45
- Sensores de detección para disolventes, ácidos o formaldehído
- Alarma si las puertas se quedan abiertas
Especificaciones
Filtro F | |
Caudal de aire: 70 m3/h | |
Hasta 25 frascos de 1 l | |
De 20 a 25 frascos |
580 x 650 x 755 mm | |
Armario de almacenamiento con filtro sin conductos | |
Resultados de filtración probados según la norma AFNOR NF X 15-211:2009 estándar: Norma francesa EN 1822: 1998 (filtros HEPA H14 y ULPA U17) - marcado CE |