Learn More
CAPSO, solución tampón de 0,2 M, pH 9,0, Thermo Scientific™
41.40€ - 64.60€
Especificaciones
CAS | 102601-34-3 |
---|---|
Concentración | 0.2 M |
pH | 9.0 |
Forma física | Líquido |
Fórmula molecular | C9H12NO4S |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
102601-34-3 | |
9.0 | |
C9H12NO4S | |
MFCD00070063 | |
O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O | |
230.26 |
0.2 M | |
Líquido | |
Odorless | |
CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M | |
(2S)-2-hidroxi-3-(fenilamino)propano-1-sulfonato |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperaturas ambientes