missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MMP-8 canina
La MMP-8 canina cuantifica la MMP-8 canina en suero, plasma y sobrenadante.
736.00€ - 2860.00€
Especificaciones
Número de acceso | BB138268; CLG1; colagenasa; colagenasa 2; colagenasa-2; HNC; metaloproteasa de matriz; metaloproteinasa de matriz 8; metaloproteinasa de matriz 8 (colagenasa de neutrófilos); metaloproteinasa de matriz 8; metaloproteinasa de matriz 8 (colagenasa de neutrófilos); metaloproteinasa de matriz8; metaloproteinasa de matriz 8; MMP 8; MMP8; MMP-8; MMPs; colagenasa de neutrófilos; colagenasa de neutrófilos; Colagenasa leucocitaria PMN; PMNL CL; colagenasa PMNL; PMNLCL; PMNL-CL |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,07 a 50 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,07 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17194789
|
Invitrogen™
EC13RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17174333
|
Invitrogen™
EC13RB |
96 pruebas |
736.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La MMP-8 canina cuantifica la MMP-8 canina en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la MMP-8 canina natural y recombinante.
Puede degradar los colágenos fibrilares de tipo I, II y III.
Especificaciones
BB138268; CLG1; colagenasa; colagenasa 2; colagenasa-2; HNC; metaloproteasa de matriz; metaloproteinasa de matriz 8; metaloproteinasa de matriz 8 (colagenasa de neutrófilos); metaloproteinasa de matriz 8; metaloproteinasa de matriz 8 (colagenasa de neutrófilos); metaloproteinasa de matriz8; metaloproteinasa de matriz 8; MMP 8; MMP8; MMP-8; MMPs; colagenasa de neutrófilos; colagenasa de neutrófilos; Colagenasa leucocitaria PMN; PMNL CL; colagenasa PMNL; PMNLCL; PMNL-CL | |
0,07 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
MMP8 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
MMP8 | |
4 h 45 min |
De 0,07 a 50 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
489429 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Kit de ELISA para MMP-8 canina