Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para GM-CSF canina
La GM-CSF canina cuantifica la GM-CSF canina en suero, plasma y sobrenadante.
Marca:  Invitrogen™ EC5RBX10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17864040
  • 5420.00€ / paquete de 10
Descripción
La GM-CSF canina cuantifica la GM-CSF canina en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la GM-CSF canina natural y recombinante.
El GM-CSF (factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos) es un factor de crecimiento hematopoyético de 14,6 kDa que existe en formas biológicamente activas glicosiladas y no glicosiladas, y estimula el desarrollo de granulocitos, macrófagos, megacariocitos tempranos y células progenitoras eosinófilos. La forma activa de la proteína GM-CSF se encuentra fuera de la célula como un homodímero y el gen de GM-CSF se ha localizado en un grupo de genes relacionados en la región cromosómica 5q31, que se sabe que está asociado con eliminaciones intersticiales en el síndrome 5q y la leucemia mielógena aguda. Otros genes en el grupo incluyen los que codifican las interleucinas 4, 5 y 13. La capacidad del GM-CSF recombinante para aumentar la recuperación de células hematopoyéticas se ha convertido en uno de los aspectos prioritarios en el tratamiento terapéutico de los pacientes tras el trasplante de médula ósea. En estudios recientes se ha investigado el GM-CSF en enfermedades inflamatorias y autoinmunes como artritis, enfermedad pulmonar intersticial relacionada con artritis, nefritis y psoriasis. En el SNC, se ha estudiado la reducción o neutralización de GM-CSF en la encefalomielitis autoinmune experimental (EAE) y la esclerosis múltiple (EM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Kit de ELISA para GM-CSF canina > 10 x 96 pruebas