missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calponin-1 Rabbit, Clone: CNN1/1408R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 528.00€
Especificaciones
Antígeno | Calponin-1 |
---|---|
Clon | CNN1/1408R |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15989837
|
EnquireBio
1264-RBM4-P0 |
20 μg | N/A | ||||||
15999837
|
EnquireBio
1264-RBM4-P1 |
100 μg |
528.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Calponin-1 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
1264 | |
Recombinant human full-length CNN1 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
34kDa |
CNN1/1408R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_005259798 | |
CNN1 | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
Myoepithelial cells in breast ducts |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Calponin-1 Rabbit, Clone: CNN1/1408R, enQuireBio™