missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calicivirus Monoclonal Antibody (FCV1-43), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA182322
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Heat-mediated antigen retrieval is recommended for the staining of paraffin sections. Mouse anti Feline calicivirus antibody, clone FCV1-43 recognizes feline calicivirus, and does not cross-react with FIV or FeLV.
Calicivirus Monoclonal antibody specifically detects Calicivirus in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Especificaciones
Calicivirus | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
Mouse | |
Protein A | |
RUO | |
Virus | |
Antibody | |
IgG2a |
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
FCV1-43 | |
Unconjugated | |
Feline calicivirus | |
Proprietary Immunogen. | |
250 μg | |
Primary | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Calicivirus Monoclonal Antibody (FCV1-43), Invitrogen™ > 250 μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido