Learn More
Tampón de calibración de pH: 9,18, trazable al NIST, bolsas, Hanna Instruments™
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| pH | 9.18 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 20 mL |
| Tipo de solución | Tampón |
| Formulación | Solución tampón acuoso |
| Olor | Odorless |
Título del producto
Tampón de calibración de pH: 9,18, trazable al NIST, bolsas, Hanna Instruments™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido