Learn More
Sobres de tampón técnico de pH 9,21, Mettler Toledo™
Código de producto. 12137800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 x 20 ml
Tamaño de la unidad:
600 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12137800 30 x 20 ml 600 ML
1 options
Código de producto. 12137800 Proveedor Mettler Toledo Online N.º de proveedor 51302070
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Trazables según los estándares de referencia principales proporcionados por NIST.
  • Los sobres garantizan una solución fresca para cada calibración
  • Facilidad de uso:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 9.21
Cantidad 30 x 20 ml
Envase Paquete de 30
Trazabilidad según el NIST Sí
compliance-icons
Product Identifier
  • Buffer solution pH 9.21
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium tetraboratedecahydrate