Learn More
Concentrado de solución estándar de calcio, 100 ppm, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Especificaciones
Especificaciones
Envase | 100 ml |
Concentración | 100 ppm |
Cantidad | 100 ml |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
5802C25D1 | Certificado de análisis | 20/05/2025 | 5000802C |
5802C25B1 | Certificado de análisis | 11/03/2025 | 5000802C |
5802C24H1 | Certificado de análisis | 01/09/2024 | 5000802C |
5802C24C1 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | 5000802C |
5802C23J1 | Certificado de análisis | 28/11/2023 | 5000802C |
Título del producto
Concentrado de solución estándar de calcio, 100 ppm, Reagecon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido