Learn More
Fluoruro cálcico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It finds its application in spectroscopy, electronics, lasers, high-temperature dry-film lubricants, emery wheels, certain cements, phosphors, paint pigment, catalyst in wood preservatives, and optical equipment. Calcium fluoride is used as component of electrolyte, fluxing agent for aluminum metallurgy. It is used in glass and fluorescent lamps industry. It has dental applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | ∼2500°C |
Nombre del producto químico o material | Calcium fluoride |
Punto de fusión | 1403°C |
Forma física | Cristales transparentes |
Cantidad | 250 g |
Índice Merck | 14,1667 |
Información de solubilidad | Soluble in ammonium salts. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 78.08 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Olor | Odorless |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y07K019 | Certificado de análisis | 04/12/2024 | 011022.18,011022.09,011022.30 |
Y07I017 | Certificado de análisis | 16/11/2022 | 011022.18,011022.09,011022.30 |
X25C002 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 011022.18,011022.09,011022.30 |
W15H033 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 011022.18,011022.09,011022.30 |
S15C044 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 011022.18,011022.09,011022.30 |