missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calcium chloride, Free-flowing, anhydrous, ≥97%, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas

Specifications
Specifications
Punto de ebullición | 1,900°C |
Nombre del producto químico o material | Calcium chloride |
Punto de fusión | 772°C (literature) |
Nombre de nota | Free-flowing, anhydrous, ≥97% |
% máx. CAS | 100.0000% |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | CaCl2 |
Nombre IUPAC | dicloruro de calcio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.98 |
Porcentaje de pureza | >97% |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Calcium chloride, Free-flowing, anhydrous, ≥97%, Honeywell Fluka™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction