Learn More
Carbonato de calcio, polvo, bajo en álcalis, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Código de producto. 13499438
500 g, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Carbonate
CAS 471-34-1
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CCaO3
Número MDL MFCD00010906
Sinónimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
Clave InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC calcio; carbonato
Peso molecular (g/mol) 100.09
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Título del producto
Carbonato de calcio, polvo, bajo en álcalis, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™ >