Learn More
Bromuro de calcio hidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11333487
Bromuro de calcio hidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333487
500 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Código de producto. 11333487
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 018820.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Calcium bromide hydrate is used as freezing mixtures, food preservatives and photography. Its aqueous solution is used in drilling fluids and fire retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71626-99-8
Fórmula molecular Br2Ca
Peso molecular (g/mol) 199.89
Número MDL MFCD00149608
Clave InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium bromide hydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95.0%
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.90 (Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto White powder
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM08L006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2025 Catalog Number018820.36,018820.22
Número de loteQ09K047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/04/2024 Catalog Number018820.36,018820.22
Número de loteM14F029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number018820.36,018820.22
Número de loteA26D20 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number018820.36,018820.22
Número de loteX10F062 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number018820.36,018820.22
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium bromide hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium bromide, hydrate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Bromuro de calcio hidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >