Learn More
Calcineurin A Mouse anti-Human, Clone: BF1.1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
482.00€
Especificaciones
Antígeno | Calcineurin A |
---|---|
Clon | BF1.1 |
Concentración | 0.2 mg/mL |
Dilución | Western Blot 1 to 2 μg/mL, ELISA |
Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18629857
|
Novus Biologicals
NBP3-07657-100ug |
100 μg |
482.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Calcineurin A Monoclonal specifically detects Calcineurin A in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Especificaciones
Calcineurin A | |
0.2 mg/mL | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Adaptive Immunity, Immunology, Protein Phosphatase, Wnt Signaling Pathway | |
10 mM PBS with 0.05% BSA | |
5530 | |
IgG1 κ | |
Protein A or G purified |
BF1.1 | |
Western Blot 1 to 2 μg/mL, ELISA | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
calcineurin A alpha, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit alpha isoform, CALN, CALNAcatalytic subunit, alpha isoform, CAM-PRP catalytic subunit, CNA, CNA1CALNA1, EC 3.1.3.16, PPP2BCCN1, protein phosphatase 2B, catalytic subunit, alpha isoform, protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, alpha isoform(calcineurin A alpha), protein phosphatase 3, catalytic subunit, alpha isozyme, serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit alpha isoform | |
Recombinant full-length Calcineurin A protein | |
Primary | |
Store at 4°C. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Calcineurin A Mouse anti-Human, Clone: BF1.1, Novus Biologicals™