Learn More
Caframo™ Eje y hélice de cuatro palas de PTFE
Código de producto. 12917116
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12917116
missing translation for 'mfr': Caframo™ A185
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Hélice de cuatro hojas de PTFE y eje para su uso con los agitadores de varilla Caframo™ y Fisherbrand™. Flujo axial para una mezcla de alta velocidad y baja viscosidad.
  • Palas de PTFE
  • Alta velocidad
  • Mezcla de baja viscosidad
  • Patrón de flujo axial
  • Núcleo de acero inoxidable en el eje para mayor estabilidad
  • Paso de pala de 45 °
  • Rotación a la derecha (cuando la hélice gira hacia la derecha, la solución se empuja hacia abajo)
  • Peso 91 g
  • Hoja de 38 mm de diámetro con eje de 8 mm de diámetro
  • Longitud del eje: 400 mm (16 in)
El PTFE se puede utilizar en las condiciones más adversas. Este recubrimiento de alto rendimiento es insoluble, no contaminante y tiene una resistencia térmica extraordinaria. Es fácil de limpiar, no araña otras superficies y es irrompible.
Specifications
Diámetro (imperial) 1,5625 in
Diámetro del eje (imperial) 0,3125 in
Diámetro (métrico) 40 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador de hélice Caframo™
Para utilizar con (aplicación) Alta velocidad, mezcla de baja viscosidad, patrón de flujo axial
Incluye Núcleo de acero inoxidable en el eje, inclinación de pala de 45 °C
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 400 mm
Tipo Propulsor
Peso (métrico) 113 g
Recubrimiento PTFE
Material PTFE
Peso (imperial) 0,2 lb
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.