Learn More
Caframo™ Eje y rotor de palas plegables en PTFE
Propulsor plegable de PTFE y eje para su uso con los agitadores de varilla Caframo™. Flujo radial para una mezcla de alta velocidad y baja viscosidad.
Marca:  Caframo™ A180
Código de producto. 12997106
  • 281.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Descripción
  • Pala en PTFE
  • Alta velocidad
  • Mezcla de baja viscosidad
  • Patrón de flujo radial
  • Núcleo de acero inoxidable en el eje para mayor estabilidad
  • Las palas se pliegan para entrar en recipientes de cuello estrecho y matraces Erlenmeyer
  • Peso 91 g
  • Pala de 38 mm de diámetro con eje de 8 mm de diámetro
  • Longitud del eje: 400 mm (16 in)
El PTFE se puede utilizar en las condiciones más adversas. Este recubrimiento de alto rendimiento es insoluble, no contaminante y tiene una resistencia térmica extraordinaria. Es fácil de limpiar, no araña otras superficies y es irrompible.
Especificaciones
Especificaciones
1,5625 in
40 mm
Agitador de hélice Caframo™
16 in
Propulsor plegable
PTFE
0,2 lb
0,3125 in
8 mm
Alta velocidad, mezclado de baja viscosidad, patrón de flujo radial
400 mm
91 g
PTFE
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Caframo™ Eje y rotor de palas plegables en PTFE > Propulsor plegable de PTFE y eje; diámetro de la hoja: 40 mm; longitud del eje: 400 mm (16 in)