Learn More
Solución de cadmio para ICP, 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12973374
compliance-icons
Solución de cadmio para ICP, 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12973374 Tienda Fisher Chemical Productos
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Código de producto. 12973374
Marca: Fisher Chemical S 010 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene HNO3
Concentración 1 g/L
Cantidad 100 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1115099 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/05/2025 Catalog NumberS 010 100
Número de lote1090082 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2025 Catalog NumberS 010 100
Número de lote1086803 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2025 Catalog NumberS 010 100
Número de lote1065838 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/03/2025 Catalog NumberS 010 100
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Cadmium (Cd) 1000mg/l in HNO3 2%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Solución de cadmio para ICP, 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™ >