Learn More
Nitrato de cadmio tetrahidrato, cristalino blanco, 98,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cadmium nitrate is used in manufacturing of cadmium salts, photographic emulsions, laboratory reagent and coloring glass. It is used for porcelain and as a flash powder in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 132°C |
Nombre del producto químico o material | Cadmium nitrate tetrahydrate |
Punto de fusión | 59°C |
Color | Blanco |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. |
Información de solubilidad | Highly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,and ammonia. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.47 (236.41 Anhydrous) |
Olor | Weak |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
R27L027 | Certificado de análisis | 28/05/2025 | 012228.22,012228.36 |
X05G003 | Certificado de análisis | 13/10/2022 | 012228.22,012228.36 |
Q07I004 | Certificado de análisis | 14/04/2022 | 012228.22,012228.36 |
Z07H018 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 012228.22,012228.36 |
H15K31 | Certificado de análisis | 17/11/2021 | 012228.22,012228.36 |