Learn More
Cadence Science™ Agujas para penetración de septum sin roturas
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
20 G
Longitud de la aguja (imperial):
1 pulg
6 in
8 pulg
12 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
Las agujas permiten una penetración más fácil y minimizan los cortes y otras huellas
- Cono Micro-mate de acero inoxidable 316
- Cánula de acero inoxidable 316
Especificaciones
Especificaciones
Material | Acero inoxidable (cono) |
Calibre de aguja | 20 G |
Para utilizar con (aplicación) | Para una penetración más fácil y para minimizar los cortes y otras huellas |
Longitud de la aguja (imperial) | 1 pulg |
Tipo de producto | Aguja de penetración |
Cantidad | 12 agujas |
Longitud de la aguja (métrico) | 25 mm |
Estilo de punta de aguja | Extremo desviado |
Título del producto
Cadence Science™ Agujas para penetración de septum sin roturas >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido