Learn More
Cadence Science™ Agujas de pipeteo de laboratorio
Las agujas de cilindro estándar incluyen una cánula de acero inoxidable de tipo 304 para dispensadores volumétricos, diluidores y pipeteadores tanto manuales como automáticos
Marca:  Cadence Science™ 7939
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11795815
  • 286.00€ / paquete de 12
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Cono de acero inoxidable 316 con cánula de acero inoxidable 316
  • Las agujas de 14-825-16A a -16N y de 14-818-106A a -106C tienen todas conos chapados en níquel estándar y cánulas de acero inoxidable 304
  • Las agujas de 01-290-29 a -35 tienen conos Luer roscados hembra Micro-Mate™ de acero inoxidable 316 y cánulas de acero inoxidable 316
  • Todas tienen extremos romos de 90°
Especificaciones
Especificaciones
Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
Para dispensadores volumétricos manuales y automáticos, diluidores, pipeteadores y para procedimientos de laboratorio
Aguja de pipeteado
90° romo
16 G
4 pulg
12 agujas
Luer
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cadence Science™ Agujas de pipeteo de laboratorio > Cono de latón niquelado; 16 calibre; 25,4 mm (4 pulgada)