Learn More
Cadence Science™ Agujas de pipeteo de laboratorio Código de producto.: 11794936
Cadence Science™ Agujas de pipeteo de laboratorio
Código de producto. 11794936
18 G, 6 in, Latón niquelado (cono), Acero inoxidable, Luer, paquete de 12
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
16 G
18 G
20 G
22 G
24 G
Longitud de la aguja (imperial):
1 pulg
1,5 in
2 in
4 pulg
6 in
Material:
Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
Stainless Steel, Acero inoxidable (cono)
Tipo de conexión:
Luer
Luer hembra
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 11794936
Marca: Cadence Science™ 7937
Las agujas de cilindro estándar incluyen una cánula de acero inoxidable de tipo 304 para dispensadores volumétricos, diluidores y pipeteadores tanto manuales como automáticos
Cono de acero inoxidable 316 con cánula de acero inoxidable 316
  • Las agujas de 14-825-16A a -16N y de 14-818-106A a -106C tienen todas conos chapados en níquel estándar y cánulas de acero inoxidable 304
  • Las agujas de 01-290-29 a -35 tienen conos Luer roscados hembra Micro-Mate™ de acero inoxidable 316 y cánulas de acero inoxidable 316
  • Todas tienen extremos romos de 90°
Especificaciones
Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
Calibre de aguja 18 G
Para utilizar con (aplicación) Para dispensadores volumétricos manuales y automáticos, diluidores, pipeteadores y para procedimientos de laboratorio
Longitud de la aguja (imperial) 6 in
Tipo de producto Aguja de pipeteado
Cantidad 12 agujas
Longitud de la aguja (métrico) 152 mm
Estilo de punta de aguja 90° romo
Tipo de conexión Luer
Título del producto
Cadence Science™ Agujas de pipeteo de laboratorio >