Learn More
Cadence Science™ Agujas de pipeteo de laboratorio
Las agujas de cilindro estándar incluyen una cánula de acero inoxidable de tipo 304 para dispensadores volumétricos, diluidores y pipeteadores tanto manuales como automáticos
Marca:  Cadence Science™ 9876
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11786814
  • 841.00€ / paquete de 12
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Cono de acero inoxidable 316 con cánula de acero inoxidable 316
  • Las agujas de 14-825-16A a -16N y de 14-818-106A a -106C tienen todas conos chapados en níquel estándar y cánulas de acero inoxidable 304
  • Las agujas de 01-290-29 a -35 tienen conos Luer roscados hembra Micro-Mate™ de acero inoxidable 316 y cánulas de acero inoxidable 316
  • Todas tienen extremos romos de 90°
Especificaciones
Especificaciones
Stainless Steel, Acero inoxidable (cono)
4 pulg
12 agujas
90° romo
Luer hembra
20 G
Aguja de pipeteado
101,6 mm
Dispensadores volumétricos manuales y automáticos, diluidores y pipetas
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cadence Science™ Agujas de pipeteo de laboratorio > Cono de acero inoxidable 316; calibre 20; 101 mm (4 pulgadas) de longitud