Learn More
Cadence Science™ Agujas de pipeteo de laboratorio
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
16 G
18 G
20 G
22 G
24 G
Longitud de la aguja (imperial):
1 pulg
1,5 in
2 in
4 pulg
6 in
Material:
Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
Stainless Steel, Acero inoxidable (cono)
Tipo de conexión:
Luer
Luer hembra
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
Cono de acero inoxidable 316 con cánula de acero inoxidable 316
- Las agujas de 14-825-16A a -16N y de 14-818-106A a -106C tienen todas conos chapados en níquel estándar y cánulas de acero inoxidable 304
- Las agujas de 01-290-29 a -35 tienen conos Luer roscados hembra Micro-Mate™ de acero inoxidable 316 y cánulas de acero inoxidable 316
- Todas tienen extremos romos de 90°
Especificaciones
Especificaciones
Material | Stainless Steel, Acero inoxidable (cono) |
Calibre de aguja | 14 G |
Longitud de la aguja (imperial) | 6 in |
Tipo de producto | Aguja de pipeteado |
Cantidad | 12 agujas |
Estilo de punta de aguja | 90° romo |
Para utilizar con (equipo) | Dispensadores volumétricos manuales y automáticos, diluidores y pipetas |
Tipo de conexión | Luer hembra |
Título del producto
Cadence Science™ Agujas de pipeteo de laboratorio >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido