Learn More
Abnova™ CA2 (Human) Recombinant Protein
Human CA2 partial ORF (NP_000058.1, 191 a.a. - 260 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000760-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16043705
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: WTYPGSLTTPPLLECVTWIVLKEPISVSSEQVLKFRKLNFNGEGEPEELMVDNWRPAQPLKNRQIKASFK
Especificaciones
Especificaciones
NP_000058.1
carbonic anhydrase II
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CA2
GST
760
Wheat germ expression system
25 μg
CA-II, CAII, Car2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer