Learn More
Abnova™ CA2 (Human) Recombinant Protein
Human CA2 partial ORF (NP_000058.1, 191 a.a. - 260 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000058.1
ID de gen (Entrez) 760
Nombre carbonic anhydrase II
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16033705
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000760-Q01.10UG
10 μg
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16043705
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000760-Q01.25UG
25 μg
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: WTYPGSLTTPPLLECVTWIVLKEPISVSSEQVLKFRKLNFNGEGEPEELMVDNWRPAQPLKNRQIKASFK
Especificaciones
Especificaciones
NP_000058.1
carbonic anhydrase II
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
CA-II, CAII, Car2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
760
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CA2