Learn More
Thermo Scientific Chemicals C-Myc Peptide
Código de producto. p-5384649
1 mg, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 1203.29
Tipo de producto C-Myc Peptide
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Glu-Gln-Lys-Leu-Ile-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals C-Myc Peptide >