Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE Tubing
Biopharmaceutical translucent C-Flex™ 082 TPE Tubing.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences™ 082-250-2M
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15650695
  • 394.00€ / 107 metros
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Descripción
Los tubos C-Flex™ están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico (TPE) para satisfacer las demandas de las aplicaciones biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos con excelentes capacidades de sellado térmico y soldadura estéril.
  • Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
  • Esterilizables mediante irradiación gamma y autoclave
  • Se pueden moldear, conectar y cambiar de forma para conjuntos de un solo uso y sobremoldes
  • Cumplen los estándares de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y los de la ISO 10993
  • No son pirogénico, citotóxico o hemolítico
  • Permanece flexible de -45 a 135 °C
  • Significativamente menos permeable que la silicona
  • Diámetro interior liso para un flujo de fluido superior
  • Sin componentes de origen animal (ADCF) e inocuos para incineración
  • Paquete de validación completo (biológico, químico, físico, extraíbles) disponible para todas las formulaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, EP, ISO 10993, EP
1/4 pulg
Termoplástico
350 pies
0,062 in
1/4 pulg
Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas; ideales para ensamblajes de un solo uso
No estéril
Translúcido
Resistencia a la tracción: 1106 psi
Tubing
Esterilizable en autoclave
6,4 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
106,7 m
1,6 mm
7/16 pulg
-45 °C
11,2mm
Los tubos
de 135 °C
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE Tubing > DI x DE: 3,17 x 6,35 mm (1/4 x 3/8 pulgadas), bobina de 15,24 m (350 ft)