Learn More
Masterflex™ C-Flex Microbore Extension Tubing
173.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de extesión de microcalibre |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | C-Flex |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
Cantidad de embalaje | 1 rollo |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11709899
|
Masterflex™
95718-10 |
0,19 mm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11719899
|
Masterflex™
95718-12 |
0,25 mm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11745199
|
Masterflex™
95718-18 |
0,51 mm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11755199
|
Masterflex™
95718-26 |
0,89 mm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11765199
|
Masterflex™
95718-30 |
1,02 mm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Specifications
Tubos de extesión de microcalibre | |
C-Flex | |
1 rollo |
Esterilizable en autoclave | |
-40 °C | |
de 135 °C |