Learn More
Masterflex™ C-Flex Microbore Extension Tubing
Marca:  Masterflex™ 95718-26
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11755199
  • 173.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
Tubos de extesión de microcalibre
0,89 mm
-40 °C
de 135 °C
Esterilizable en autoclave
C-Flex
1 rollo