Learn More
Masterflex™ Tubos de extensión de microcalibre C-Flex
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,19 mm
0,25 mm
0,51 mm
0,89 mm
1,02 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,19 mm |
| Material | C-Flex |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 135 °C |
| Tipo de producto | Tubos de extesión de microcalibre |