Learn More
Masterflex™ C-Flex Microbore Extension Tubing
Marca: Masterflex™ 95718-30
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Tubos de extesión de microcalibre | |
1,02 mm | |
-40 °C | |
de 135 °C |
Esterilizable en autoclave | |
C-Flex | |
1 rollo |