Learn More
Wheaton™ Tapones de congelación en seco de caucho
Proporcionan un cierre seguro de viales y frascos. Los tapones de congelación en seco de caucho Wheaton™ se han fabricado con caucho de butilo.
167.00€ - 308.00€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Material | Caucho butílico |
Tipo de producto | Tapón |
Para utilizar con (equipo) | Viales de diagnóstico |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13550970
|
Wheaton™
600005 |
14mm |
167.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
14833592
|
Wheaton™
700005 |
20mm |
308.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disponible en dos tamaños
- Los tapones de congelación en seco de caucho encajan a presión (no tienen rosca)
Especificaciones
Gris | |
Caucho butílico | |
Tapón | |
Viales de diagnóstico |