Learn More
Wheaton™ Tapón de congelación en seco de caucho
Código de producto. 13550970 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
14mm
20mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
13550970 14mm paquete de 1000
14833592 20mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13550970 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor 600005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    178.17€ / paquete de 1000
    Ahorro 49.83€
    21% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrece un cierre seguro y seguro para los frascos y viales. Wheaton™ Los tapones de caucho liofilizados están fabricados a partir de caucho butílico.
  • Disponible en dos tamaños
  • Los tapones de congelación en seco de caucho encajan a presión (no tienen rosca)
Especificaciones
Diámetro (métrico) 14mm
Para utilizar con (equipo) Viales de diagnóstico
Color Gris
Material Caucho butílico
Tipo de producto Tapón de cierre