Learn More
Wheaton™ Tapón de congelación en seco de caucho
Código de producto. 14833592 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
14mm
20mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
14833592 20mm paquete de 1000
13550970 14mm paquete de 1000
2 options
Código de producto. 14833592
Marca: Wheaton™ 700005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcionan un cierre seguro de viales y frascos. Los tapones de congelación en seco de caucho Wheaton™ se han fabricado con caucho de butilo.
  • Disponible en dos tamaños
  • Los tapones de congelación en seco de caucho encajan a presión (no tienen rosca)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 20mm
Para utilizar con (equipo) Viales de diagnóstico
Color Gris
Material Caucho butílico
Tipo de producto Tapón