Learn More
Buerkle™ Frasco cuentagotas cuadrado de HDPE
El frasco cuentagotas cuadrado de HDPE Buerkle™ es adecuado para líquidos que necesitan ser dispensados en cantidades de samll, gota a gota o como un chorro fino.
Marca: Buerkle™ 9999-0318
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para dispensar pequeñas cantidades de líquido
- Cuadrada
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Dispensa gota a gota
Especificaciones
100 mL | |
Salida | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Título del producto
Buerkle™ Frasco cuentagotas cuadrado de HDPE > Capacidad: 100 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido