Learn More
Solución tamponada, pH 8,00 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™
Marca:  Fisher Chemical J/2860/24
136.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10164373
  • 560.00€ / 10 litros
Descripción
Solución de tampón de pH 8,00 (borato), solución estándar NIST, lista para su uso para la medición de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Incolora
Líquido
217672
8
10 L
Bolsa en caja
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Solución tamponada, pH 8,00 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™ > 10 l, bolsa en caja