Learn More
Buffer Solution pH3.00 (Phthalate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Código de producto. 10104823 Tienda Fisher Chemical Productos
500 mL, Frasco de plástico de HDPE
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Número MDL 217672
Especificaciones
Color Incolora
pH 3
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de plástico de HDPE
Título del producto
Buffer Solution pH3.00 (Phthalate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™ >