Learn More
Buffer Solution pH3.00 (Phthalate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073112 Tienda Fisher Chemical Productos
500 mL, Frasco de plástico de HDPE, 500 ML
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
500 ML
Número MDL 217672
Especificaciones
Color Incolora
pH 3
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de plástico de HDPE
Título del producto
Buffer Solution pH3.00 (Phthalate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™ >