Learn More
Solución tampón, pH 8,00, Reagecon™ Código de producto.: 12719166
compliance-icons
Solución tampón, pH 8,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 12719166 Tienda Reagecon Productos
1 l, 8, 1 LT
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
pH:
8
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ml
Código de producto. 12719166
Marca: Reagecon 108025
Certificado por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 y trazable al NIST. La solución tampón Reagecon™, pH 8,00 está disponible en soluciones probadas a 20 °C o 25 °C y alcanza un nivel de precisión de ± 0,01. Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
  • Trazables a SRM para el NIST
  • Certificación ISO 9001:2008
  • Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
pH 8
Forma física Líquido
Cantidad 1 l
Tipo de solución Tampón de pH
Trazabilidad según el NIST Yes
Información de solubilidad Fully miscible in water
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote82524E1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/01/2025 Código de producto108025
Número de lote82524G1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/10/2024 Código de producto108025
Número de lote82523H1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/04/2024 Código de producto108025
Número de lote82522F1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/08/2023 Código de producto108025
Número de lote82521F1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/04/2022 Código de producto108025
compliance-icons
Nombre del producto
  • BUFFER SOLUTION pH 8.00 ± 0.01 a 25°C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: boric acid, disodiumsalt
Título del producto
Solución tampón, pH 8,00, Reagecon™ >