Learn More
Solución tampón pH 7.0 (20 °C), fosfato dipotásico/fosfato de hidrógeno disódico, trazable a SRM de NIST, con fungicida, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15684030
Solución tampón pH 7.0 (20 °C), fosfato dipotásico/fosfato de hidrógeno disódico, trazable a SRM de NIST, con fungicida, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15684030 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 100 mL, paquete de 6
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
5 litros
500 ml
paquete de 6
Código de producto. 15684030
Marca: Honeywell-Fluka 336466X100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fosfato de potasio dihidrógeno/hidrogenofosfato disódico, trazable a SRM de NIST, con fungicida
Leading the Industry For Over 65 Years. Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured.
Composition per liter:
  • 3.52 g Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)
  • 7.26 g di-Sodium hydrogen phosphate-2-hydrate (Na2HPO4*2H20)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
Nombre de nota potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, with fungicide, traceable to SRM from NIST
Cantidad 6 x 100 mL
Número MDL MFCD00066650
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC amine hydrate
Título del producto
Solución tampón pH 7.0 (20 °C), fosfato dipotásico/fosfato de hidrógeno disódico, trazable a SRM de NIST, con fungicida, Honeywell Fluka™ >