Learn More
Solución tampón pH 7.0 (20 °C), fosfato dipotásico/fosfato de hidrógeno disódico, trazable a SRM de NIST, con fungicida, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15634030 Tienda Honeywell Fluka Productos
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Fosfato de potasio dihidrógeno/hidrogenofosfato disódico, trazable a SRM de NIST, con fungicida
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
pH 7.0
Cantidad 100 mL
Número MDL MFCD00066650
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Título del producto
Solución tampón pH 7.0 (20 °C), fosfato dipotásico/fosfato de hidrógeno disódico, trazable a SRM de NIST, con fungicida, Honeywell Fluka™ >