Learn More
Solución tampón, pH 6,86 (±0,01 a 25 ºC), sin color, trazable según el NIST, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Código de producto.: 11356089
Solución tampón, pH 6,86 (±0,01 a 25 ºC), sin color, trazable según el NIST, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11356089
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
Código de producto. 11356089
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042419.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
CAS 1336-21-6
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular H5NO
Olor Odorless
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nombre IUPAC hidróxido amónico
Peso molecular (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteP26L501 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto042419.K2,042419.AP,042419.K7
Número de loteP26L500 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto042419.K2,042419.AP,042419.K7
Número de loteQ28L512 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto042419.K2,042419.AP,042419.K7
Número de loteP16L524 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/03/2025 Código de producto042419.K2,042419.AP,042419.K7
Número de loteM11L508 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2025 Código de producto042419.K2,042419.AP,042419.K7
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución tampón, pH 6,86 (±0,01 a 25 ºC), sin color, trazable según el NIST, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >