Learn More
Solución tampón, pH 6,00, Reagecon™ Código de producto.: 11460459
Solución tampón, pH 6,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11460459 Tienda Reagecon Productos
1 l, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ML
Código de producto. 11460459
Marca: Reagecon 1060
Certificado por un método de prueba acreditado ISO 17025 y totalmente trazable al NIST. La solución tampón Reagecon™, pH 6,00 se analiza a 20 °C hasta un nivel de precisión de ± 0,01. Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
  • Trazables a SRM para el NIST
  • Certificación ISO 9001:2008
  • Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
pH 6
Forma física Líquido
Cantidad 1 l
Tipo de solución Tampón
Olor Characteristic
Trazabilidad según el NIST Yes
Información de solubilidad Fully miscible in water
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote624J1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/06/2025 Código de producto1060
Número de lote623E1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/09/2024 Código de producto1060
Número de lote623E1 (1) Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/03/2024 Código de producto1060
Número de lote622A1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/04/2022 Código de producto1060
Número de lote620L1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/01/2022 Código de producto1060
Título del producto
Solución tampón, pH 6,00, Reagecon™ >