Learn More
Solución tampón pH 4, roja Código de producto.: 11494619
Solución tampón pH 4, roja
BIOPHARMA
Código de producto. 11494619 Tienda Reagecon Productos
5 l, Recipiente de Bag-in-Box, 4 at 20°C
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 ml
1 L
5 l
Envase:
Frasco de HDPE GL45
Frasco de cuello doble de HDPE
Recipiente de Bag-in-Box
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Código de producto. 11494619
Marca: Reagecon BPH01
Soluciones tampón de pH coloreadas en recipientes de cuello doble. La solución tampón pH 4 roja Reagecon™ cuenta con la aprobación de ISO 17025 y es trazable al NIST.
  • Con color
  • Recipientes de doble cuello con cámara de calibración integrada
  • Probado a 20 °C o 25 °C.
  • Certificado con el método de prueba acreditado por la ISO 17025
  • Trazable al NIST
  • Presentado en varios tamaños de envases
Especificaciones
Color Rojo
pH 4 at 20°C
Cantidad 5 l
Envase Recipiente de Bag-in-Box
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote4C25E1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2025 Catalog NumberBPH01
Número de lote4C24L1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2025 Catalog NumberBPH01
Número de lote4C24K1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/11/2024 Catalog NumberBPH01
Número de lote4C24F1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/08/2024 Catalog NumberBPH01
Número de lote4C24C1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/06/2024 Catalog NumberBPH01
Título del producto
Solución tampón pH 4, roja >