Learn More
Solución tamponada de baja resistencia iónica con pH de 4,10, Reagecon™ Código de producto.: 11454619
Solución tamponada de baja resistencia iónica con pH de 4,10, Reagecon™
Código de producto. 11454619 Tienda Reagecon Productos
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 11454619
Marca: Reagecon LS41
La solución tampón de pH de Reagecon a 20 °C se prueba mediante un método de prueba acreditado ISO17025 (referencia INAB:264T) y es trazable conforme al NIST, además tiene garantizada la estabilidad durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución tampón de baja fuerza iónica
pH 4.10
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de HDPE GL45
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteLS4124G1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2025 Código de productoLS41
Número de loteLS4123E1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/04/2024 Código de productoLS41
Número de loteLS4121K1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/05/2022 Código de productoLS41
Número de loteLS4121B1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/06/2021 Código de productoLS41
Título del producto
Solución tamponada de baja resistencia iónica con pH de 4,10, Reagecon™ >