Learn More
Solución tampón pH 13.00
Tienda Reagecon Productos
Descripción
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
- Trazables a SRM para el NIST
- Certificación ISO 9001:2008
- Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 0°C |
Punto de ebullición | 100°C |
Color | Incolora |
pH | 13 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1000 ml |
Tipo de solución | Tampón de pH |
Olor | Característica |
Trazabilidad según el NIST | Sí |
Información de solubilidad | Fully miscible in water |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
1324L1 | Certificado de análisis | 17/09/2025 | 1130 |
1324F1 | Certificado de análisis | 23/07/2025 | 1130 |
1323E1 | Certificado de análisis | 15/03/2024 | 1130 |
1323E1 (1) | Certificado de análisis | 15/03/2024 | 1130 |
1322J1 | Certificado de análisis | 21/11/2023 | 1130 |