Learn More
Concentrado de tampón, pH 13,0, (20 °C) solución de glicina/hidróxido sódico/cloruro sódico, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15614010
compliance-icons
Concentrado de tampón, pH 13,0, (20 °C) solución de glicina/hidróxido sódico/cloruro sódico, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15614010 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 1 L, paquete de 6
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 15614010
Marca: Honeywell-Fluka 335526X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de glicina/hidróxido de sodio/cloruro sódico
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 13.0 (20°C)
Nombre de nota Glycine / sodium hydroxide / sodium chloride solution
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%, <0.5000%
CAS 1310-73-2, 6000-44-8, 7647-14-5
Cantidad 6 x 1 L
Tipo de solución Buffer
Número MDL MFCD00146206
Envase Frasco de polietileno
Número UN UN1824
compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer solution pH 13.0 (20 °C)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide; caustic soda
Título del producto
Concentrado de tampón, pH 13,0, (20 °C) solución de glicina/hidróxido sódico/cloruro sódico, Honeywell Fluka™ >