Learn More
Solución tampón, pH 1,00 [KCI/HCI], BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ Código de producto.: 10700512
compliance-icons
Solución tampón, pH 1,00 [KCI/HCI], BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10700512 Tienda J.T.Baker Productos
1 L, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 10700512
Marca: JT Baker 7261.1000
Reactivo de laboratorio general
  • Contiene cloruro de potasio/ácido clorhídrico
  • Este tampón es trazable al tampón de referencia estándar NIST
Especificaciones
pH 1.00 ±0.02
Cantidad 1 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer Solution, pH 1.00
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid
Título del producto
Solución tampón, pH 1,00 [KCI/HCI], BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >