Learn More
Solución tampón Duracal de pH 7,00 (25 °C), materiales de referencia NIST/PTB, certificado DKD, Honeywell Fluka™
250 ml, solución tampón certificada trazable a los materiales de referencia NIST/PTB, certificado DKD
Marca: Honeywell-Fluka 242145-250ML
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Buffer Solution Duracal Ph 7.00 (25°C) | |
Verde | |
NONH for all modes of transport |
Certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified | |
250 mL |
Título del producto
Solución tampón Duracal de pH 7,00 (25 °C), materiales de referencia NIST/PTB, certificado DKD, Honeywell Fluka™ > FRASCO DE PLÁSTICO DE 250 ML
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido