Learn More
Solución tamponada (biftalato), pH 4 (codificada por color: roja), reactivo BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Buffer Solution (Biphthalate) |
Cantidad | 500 mL |
Envase | Recipiente de polietileno |
Título del producto
Solución tamponada (biftalato), pH 4 (codificada por color: roja), reactivo BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido